missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ent-Rosuvastatin Lactone, TRC

Artikelnummer. 30420909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420909 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR7005555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ent-Rosuvastatin Lactone
CAS 615263-62-2
Molekylær formel C22 H26 F N3 O5 S
Mængde 5 mg
Synonym Methanesulfonamide','N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2R,4S)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-','rel-, ent-Rosuvastatin Lactone, Rosuvastatin-5R-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2SR,4RS)-4
InChI formel InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1
SMIL CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethenyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 463.522
Formel vægt 463.158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.