Få mere at vide
ent-Ramipril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Ramipril |
| CAS | 1246253-05-3 |
| Molekylær formel | C23H32N2O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2R,3aR,6aR)-1-[(2R)-2-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3aR,6aR)-1-[(2R)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.51 |
| Formel vægt | 416.2311 |