Learn More
ent-Paroxetine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (+)-trans-paroxetine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 365.1194 |
| Procent renhed | >95% |