missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ent-Olutasidenib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ent-Olutasidenib |
| CAS | 1887014-14-3 |
| Molekylær formel | C18H15ClN4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Olutasidenib Impurity, 5-[[(1R)-1-(6-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3-quinolinyl)ethyl]amino]-1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile, 5-[[(1R)-1-(6-Chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)ethyl]amino]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN4O2/c1-10(21-16-6-4-13(9-20)23(2)18(16)25)14-8-11-7-12(19)3-5-15(11)22-17(14)24/h3-8,10,21H,1-2H3,(H,22,24)/t10-/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=CC=C(NC(C([C@H](NC2=CC=C(C#N)N(C)C2=O)C)=C3)=O)C3=C1 |
| IUPAC navn | (R)-5-((1-(6-chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)ethyl)amino)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.79 |
| Formel vægt | 354.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?