Få mere at vide
ent-Naxagolid Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481564
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30481564 2.5 mg 2.5mg
30474434 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3798052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100935-99-7
Molekylær formel C15 H21 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 283.79
IUPAC navn (4aR,10bR)-4-propyl-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-9-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ent Naxagolide Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
Formel vægt 283.1339