Få mere at vide
NAP ent 226-90, TRC
Artikelnummer. 30179751
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179751 10 mg
30179736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN32500510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851086-95-8
Molekylær formel C10 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Synonym Phenol, 3-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
IUPAC navn 3-[(1R)-1-(dimethylamino)ethyl]phenol
SMIL C[C@@H](N(C)C)c1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ent NAP 226-90
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m1/s1
Formel vægt 165.1154