missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ent NAP 226-90, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent NAP 226-90 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 165.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?