missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ent-Montelukast Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Montelukast sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 607.1924 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?