missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ent-Mavacamten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ent-Mavacamten |
| CAS | 1642288-64-9 |
| Molekylær formel | C15H19N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mavacamten Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O2/c1-10(2)18-14(19)9-13(17-15(18)20)16-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,16H,1-3H3,(H,17,20)/t11-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1NC(N[C@H](C)C2=CC=CC=C2)=CC(N1C(C)C)=O |
| IUPAC navn | (R)-3-isopropyl-6-((1-phenylethyl)amino)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.34 |
| Formel vægt | 273.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?