missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ent-Lurasidone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30483402
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47494010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ent-Lurasidone Hydrochloride
CAS 139563-18-1
Molekylær formel C28H36N4O2S . (HCl)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m1./s1
SMIL O=C1N(C[C@@]2([H])CCCC[C@]2([H])CN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)C([C@@]6([H])[C@@H]7CC[C@@H](C7)[C@]61[H])=O.Cl
IUPAC navn (3aR,4S,7R,7aS)-2-(((1S,2S)-2-((4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 529.14
Formel vægt 528.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.