missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ent-LP 99
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18707136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18707136 25 mg
18746236 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18707136 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5497/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Negative Control for LP 99

ent-LP 99 is a negative Control for LP 99 (Cat.No. 5496).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(2S,3R)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1,2-dihydro-1,4-dimethyl-2-oxo-7-quinolinyl)-6-oxo-3-piperidinyl]-2-methyl-1-propanesulfonamide
CAS 1808948-28-8
Mængde 25 mg
Molekylær formel C26H30ClN3O4S
Formel vægt 516.05
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.