Få mere at vide
ent-Levobunolol Hydrochloride (R-Bunolol Hydrochloride), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Levobunolol, Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 327.1601 |