Få mere at vide
ent-Lamivudin, TRC
Artikelnummer. 30475354
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475354 1 mg
30470409 10 mg
30468328 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1725051MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134680-32-3
Molekylær formel C8H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Synonym 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (2S-cis)-4-Amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, NSC 620753, cis(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, Lamivudine EP Impurity D
SMIL C1[C@@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ent-Lamivudine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1