Få mere at vide
ent-Lamivudine Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-isopropylcyclohexyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Lamivudine Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-isopropylcyclohexyl Ester |
| CAS | 147126-74-7 |
| Molekylær formel | C18H27N3O4S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2S,5R)-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1S-[1alpha(2R*,5S*),2beta,5alpha]]-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, ent-Lamivudine Acid (1S,2R,5S)-(+)-Menthol Ester, ent-Lamivudine Acid D-Menthol Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O4S/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)24-16(22)17-25-15(9-26-17)21-7-6-14(19)20-18(21)23/h6-7,10-13,15,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H2,19,20,23)/t11-,12+,13-,15+,17-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]2O[C@H](CS2)N3C=CC(=NC3=O)N |
| IUPAC navn | [(1S,2R,5S)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.49 |
| Formel vægt | 381.1722 |