Få mere at vide
ent-Kaurenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Kaurenoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 302.2246 |