Få mere at vide
ent-Indacaterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Indacaterol Hydrochloride |
| CAS | 1384188-70-8 |
| Molekylær formel | C24 H28 N2 O3 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[(1S)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O3.ClH/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1H/t22-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34 |
| IUPAC navn | 5-[(1S)-2-[(5,6-diethylindan-2-yl)amino]-1-hydroxy-ethyl]-8-hydroxy-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.95 |
| Formel vægt | 428.1867 |