Få mere at vide
ent-Florfenicol-(Methyl-D3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S)-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3) |
| CAS | 2140850-78-6 |
| Molekylær formel | C12 D3 H11 Cl2 F N O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | ent-Florfenicol-(Methyl-D3), ent-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3), (1R,2S)-Florfenicol D3 (Methylsulfon D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@H](O)[C@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-N-[(1S,2R)-3-fluoro-1-hydroxy-1-[4-(trideuteriomethylsulfonyl)phenyl]propan-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.232 |
| Formel vægt | 360.019 |