Få mere at vide
ent-Entecavir, TRC
Artikelnummer. 30006697
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006697 1 mg
30005527 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5589051MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188399-46-4
Molekylær formel C12H15N5O3
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-6H-Purin-6-one∣[1R-(1,3,4α αβ)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-6H-purin-6-one;
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Produkttype Urenhed
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 mg
Kemisk navn eller materiale ent-Entecavir