missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ent-Calindol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30333030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333030 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1487055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ent-Calindol
CAS 728930-30-1
Molekylær formel C21 H20 N2 . Cl H
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34
IUPAC navn (1S)-N-(1H-indol-2-ylmethyl)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 336.86
Formel vægt 336.1393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.