Få mere at vide
ent-Calindol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Calindol |
| CAS | 728930-30-1 |
| Molekylær formel | C21 H20 N2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@H](NCc1cc2ccccc2[nH]1)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | (1S)-N-(1H-indol-2-ylmethyl)-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.86 |
| Formel vægt | 336.1393 |