Få mere at vide
ent-Calindol-13C,d2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Calindol-13C,d2 Hydrochloride |
| CAS | 1217619-32-3 |
| Molekylær formel | C2013CH19D2ClN2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(1S)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-1H-indole-2-methanamine-13C,d2 Hydrochloride, (S)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole-13C,d2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1/i14+1D2; |
| SMIL | Cl.[2H][13C]([2H])(N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cc4ccccc4[nH]3 |
| IUPAC navn | (1S)-N-[dideuterio(1H-indol-2-yl)(113C)methyl]-1-naphthalen-1-ylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.86 |
| Formel vægt | 339.1552 |