Få mere at vide
ent Atomoxetine-d3, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent Atomoxetine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217703-95-1 |
| Molekylær formel | C17H19D3ClNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (γS)-N-Methyl-γ-(2-methyl-d3-phenoxy)benzenepropanamine Hydrochloride, (S)-(+)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, (S)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, LY 139602-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1/i2D3; |
| SMIL | CC1=C(O[C@H](C2=CC=CC=C2)CCNC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1.Cl |
| IUPAC navn | (3S)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.83 |