Få mere at vide
ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050869
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050869 25 mg
18070250 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050869 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0033.100025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride)
CAS 1087-69-0
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP), Dextromethorphan Imp. A (EP), ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity A as Hydrochloride, Dextromethorphan Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
SMIL Cl.COc1ccc2C[C@@H]3NCC[C@]4(CCCC[C@H]34)c2c1
IUPAC navn (9α,13α,14α)-3-Methoxymorphinan hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 293.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 293.1546 g/mol