missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, Mikromol™
Beskrivelse
ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| CAS | 57969-05-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H23 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto Dextromethorphan, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. C (EP), Dextromethorphan Imp. C (EP), Dextromethorphan Related Compound C, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity C, Dextromethorphan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C(=O)[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1 |
| IUPAC navn | (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?