Få mere at vide
Ensulizol, TRC
Artikelnummer. 30381537
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381537 10 g
30382879 50 g
30374928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55790010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27503-81-7
Molekylær formel C13 H10 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 274.3
Synonym 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
IUPAC navn 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ensulizole
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Formel vægt 274.0412