Få mere at vide
Ensulizole, Mikromol™
Artikelnummer. 17957884
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17957884 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17957884 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1571.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ensulizol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ensulizole
CAS 27503-81-7
Analyt- eller komponentnavne Ensulizole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 274.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 274,0412 g/mol