Få mere at vide
Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17943506
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17943506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17943506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0395.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731368-88-8
Analyt- eller komponentnavne Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 F N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Enrofloxacin N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O4.ClH/c1-2-23(27)7-5-21(6-8-23)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-22(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H
SMIL Cl.CC[N+]1([O-])CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 411.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 411.1361 g/mol