Få mere at vide
Enrofloxacin, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11406981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406981 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11406981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219901925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 DKK
    2875.79 DKK / 25g
    Spare 144.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ansøgningsnoter:
Enrofloxacin er et bakteriedræbende middel. Anvendes typisk som antibiotikum mod:
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Salmonella spp.
  • Klebsiella spp.
  • Pasteurella spp.
Har været brugt som plantefungicid.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
  • Antibakteriel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin
Fysisk form Pulver
CAS 93106-60-6
Farve Lysegul
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 359.4 g/mol
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Enrofloxacin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril