Få mere at vide
Enrofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052192
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052192 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052192 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0395.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Enrofloxacin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin Methyl Ester
CAS 107884-20-8
Analyt- eller komponentnavne Enrofloxacin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Enrofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-3-22-6-8-23(9-7-22)18-11-17-14(10-16(18)21)19(25)15(20(26)27-2)12-24(17)13-4-5-13/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMIL CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)OC)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC navn methyl 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 373.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 373.1802 g/mol