Få mere at vide
Enrofloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480958
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16480958 5 g 5g
16478508 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480958 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin
Fysisk form Solid
CAS 93106-60-6
Farve Light Yellow
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22FN3O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY Vp 2674 PD160788
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCN(CC)CC4)=C3)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 359.39
Formel vægt 359.39
Procent renhed 99.95%