Få mere at vide
Enrofloxacin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460086
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460086 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460086 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0395.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Analyt- eller komponentnavne Enrofloxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H22 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 359.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 359,1645 g/mol