Få mere at vide
Enrofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049207
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049207 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049207 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0395.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Enrofloxacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin Ethyl Ester
CAS 107884-19-5
Analyt- eller komponentnavne Enrofloxacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Enrofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C21H26FN3O3/c1-3-23-7-9-24(10-8-23)19-12-18-15(11-17(19)22)20(26)16(21(27)28-4-2)13-25(18)14-5-6-14/h11-14H,3-10H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC)CC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 387.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 387.1958 g/mol