missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Enrofloxacin-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Enrofloxacin-d5 |
| CAS | 1173021-92-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 2H5 H17 F N3 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Enrofloxacin-d5, Enrofloxacin D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.43 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?