Få mere at vide
Enrofloxacin-d5 HI (ethyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enrofloxacin D5 hydroiodide (ethyl D5) |
| CAS | 1219795-24-0 |
| Molekylær formel | C19 D5 H17 F N3 O3 . H I |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Enrofloxacin D5 Hydroiodide (ethyl D5), 1-Cyclopropyl-7-[4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-piperazinyl]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydroiodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H22FN3O3.HI/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12;/h9-12 H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1 H/i1D3,2D2; |
| SMIL | I.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.3379 |
| Formel vægt | 492.1082 g/mol |
| Vis mere |