Få mere at vide
Enrofloxacin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17610927 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17610927 10 g
1 options
Artikelnummer. 17610927 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219901910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    1339.95 DKK / 10g
    Spare 70.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Synonym: 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoloncarboxylsyre, CFPQ, Bay Vp 2674, Baytril
Enrofloxacin er et bakteriedræbende middel og bruges typisk som et antibiotikum mod Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Salmonella spp., Klebsiella spp. og Pasteurella spp. Det er også blevet brugt som plantefungicid. Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 93106-60-6
Smeltepunkt 219 °C til 221 °C
Farve Lysegul
Mængde 10 g
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Enrofloxacin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril