Få mere at vide
Enrofloxacin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310161
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310161 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310161 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13170000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Analyt- eller komponentnavne Enrofloxacin
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C19 H22 F N3 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SMIL CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 359.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 359,1645 g/mol