Få mere at vide
Enramycin A, TRC
Artikelnummer. 30135654
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135654 2.5 mg 2.5mg
30132496 5 mg -
30009853 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5560402.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34438-27-2
Molekylær formel C107H138Cl2N26O31
Molekylvægt (g/mol) 2355.33
Synonym 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46-pentadecaazacyclononatetracontane, enduracidin A derivative, [1(Z,E),10(R),15(R)]-N-(10-Methyl-1-oxo-2,4-undecadienyl)-L-α-aspartyl-L-threonyl-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-D-ornithyl-D-allothreonyl-L-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-D-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-L-allothreonyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-3-(2-amino-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-D-alanyl-L-2-(4-hydroxyphenyl)glycyl-D-seryl-L-2-(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)glycylglycyl-3-(2-amino-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-L-alanyl-D-alanyl-L-2-(4-hydroxyphenyl)glycine ψ1-lactone;
SMIL CC(C)CCCC\C=C\C=C/C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C[C@@H]2CN=C(N)N2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C[C@@H]3CN=C(N)N3)NC(=O)[C@H](CCCNC(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCN)NC(=O)[C@H](NC1=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](C)O)c5ccc(O)cc5)c6ccc(O)cc6)[C@H](C)O)c7ccc(O)cc7)c8cc(Cl)c(O)c(Cl)c8)c9ccc(O)cc9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enramycin A
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C107H138Cl2N26O31/c1-50(2)15-11-9-7-8-10-12-18-76(144)121-74(45-78(146)147)94(154)129-81-54(6)166-104(164)87(59-27-37-67(143)38-28-59)135-89(149)51(3)118-92(152)72(43-61-46-116-105(111)119-61)122-77(145)48-115-96(156)86(60-41-68(108)88(148)69(109)42-60)131-95(155)75(49-136)126-101(161)82(55-19-29-63(139)30-20-55)130-93(153)73(44-62-47-117-106(112)120-62)125-90(150)71(17-14-40-114-107(113)165)123-97(157)79(52(4)137)128-102(162)84(57-23-33-65(141)34-24-57)134-103(163)85(58-25-35-66(142)36-26-58)132-98(158)80(53(5)138)127-91(151)70(16-13-39-110)124-100(160)83(133-99(81)159)56-21-31-64(140)32-22-56/h8,10,12,18-38,41-42,50-54,61-62,70-75,79-87,136-143,148H,7,9,11,13-17,39-40,43-49,110H2,1-6H3,(H,115,156)(H,118,152)(H,121,144)(H,122,145)(H,123,157)(H,124,160)(H,125,150)(H,126,161)(H,127,151)(H,128,162)(H,129,154)(H,130,153)(H,131,155)(H,132,158)(H,133,159)(H,134,163)(H,135,149)(H,146,147)(H3,111,116,119)(H3,112,117,120)(H3,113,114,165)/b10-8+,18-12-/t51-,52+,53-,54-,61-,62-,70-,71+,72+,73-,74+,75-,79+,80-,81+,82+,83-,84-,85+,86+,87+/m1/s1