Få mere at vide
Enoxastrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317328
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317328 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317328 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13167500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enoxastrobin
CAS 238410-11-2
Analyt- eller komponentnavne Enoxastrobin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H22 Cl N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)-, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI), Enoxastrobin, Enestroburin
InChI formel InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-16(8-9-17-10-12-19(23)13-11-17)24-28-14-18-6-4-5-7-20(18)21(15-26-2)22(25)27-3/h4-13,15H,14H2,1-3H3/b9-8+,21-15+,24-16+
SMIL CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn methyl (E)-2-[2-[[(E)-[(E)-4-(4-chlorophenyl)but-3-en-2-ylidene]amino]oxymethyl]phenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 399.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 399.1237 g/mol