Få mere at vide
Enoxaparin natrium, TRC
Artikelnummer. 30138379
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138379 25 mg
30138088 50 mg
30004397 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH24580825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 679809-58-6
Molekylær formel C42H59N3Na4O35S2
Molekylvægt (g/mol) 1322
Synonym Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
IUPAC navn natrium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,5R,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-carboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oktan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxymethyl)-4-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-carboxylato-2,3-dihydroxycyclohexyl)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3, 4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylat
SMIL C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enoxaparin Sodium
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formel vægt 1321.2