Få mere at vide
Enoxacin, TRC
Artikelnummer. 30134407
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134407 5 g
30133433 1 g
30008728 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5576005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74011-58-8
Molekylær formel C15 H17 F N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 320.32
Synonym 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)- (9CI, ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid (ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-4-ium-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, AT 2266, CI 919, Enofloxacin, Enofloxacine, Enoksetin, Enoxacine, ENOXOR, Flumark, MeSH ID: D015365, NSC 629661, PD 107779, Penetrex, Penetrex (pharmaceutical)
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naftyridin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enoxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Formel vægt 320.1285
Procent renhed >95%