Få mere at vide
Enoxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enoxacin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 320.1285 |
| Procent renhed | >95% |