Få mere at vide
Enoxacin
Description
Enoxacin er et antibakterielt middel, der bruges til behandling af gastroenteritis, herunder infektiøs diarré, luftvejsinfektioner, gonoré og urinvejsinfektioner. Det er bakteriedræbende, og dets virkningsmekanisme afhænger af blokering af bakteriel DNA-replikation ved at binde sig til et enzym kaldet DNA-gyrase.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Enoxacin er et antibakterielt middel, der bruges til behandling af gastroenteritis, herunder infektiøs diarré, luftvejsinfektioner, gonoré og urinvejsinfektioner. Det er bakteriedræbende, og dets virkningsmekanisme afhænger af blokering af bakteriel DNA-replikation ved at binde sig til et enzym kaldet DNA-gyrase.
Opløselighed
50 mg/ml i 1 M NaOHS Let opløseligt i natriumhydroxid, dimethylsulfoxid, kloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Enoxacin |
| Type | Enoxacin |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 220 °C til 224 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,3587 |
| Opløselighedsinformation | 50 mg/ml i 1 M NaOHS Svagt opløseligt i natriumhydroxid, dimethylsulfoxid, kloroform og methanol; Uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 320.32 |