Få mere at vide
Enoxacin Sesquihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052551
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052551 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052551 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3662.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Enoxacin Sesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enoxacin sesquihydrate
CAS 84294-96-2
Analyt- eller komponentnavne Enoxacin sesquihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate
InChI formel InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
SMIL O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
IUPAC navn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naftyridin-3-carboxylsyre; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 694.68
Mængde 250 mg
Formel vægt 694,2886 g/mol