missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Enocyanin, TRC

Artikelnummer. 30371294
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371294 25 g
30382610 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE26236525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 11029-12-2
Molekylær formel C27H31O16
Molekylvægt (g/mol) 611.53

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Enocyanin
Mængde 25 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.