Få mere at vide
Enmetazobactam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16476517 5 mg 5mg
16423798 10 mg 10mg
16420177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103095
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enmetazobactam
CAS 1001404-83-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H14N4O5S
Mængde 5 mg
Synonym AAI101
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM)
SMIL C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 314.32
Formel vægt 314.32
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation