missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ENMD-2076 Tartrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494328
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494328 10 mg
16467047 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10987

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ENMD-2076 Tartrate is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

ENMD-2076 Tartrate is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ENMD-2076 Tartrate
Fysisk form Solid
CAS 1291074-87-7
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H31N7O6
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H](C(O)=O)[C@@H](C(O)=O)O.CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 525.56
Formel vægt 525.56
Procent renhed 98.59%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.