missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ENMD-2076, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485246
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485246 100 mg 100mg
16477047 5 mg -
16460657 50 mg -
16404338 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10987A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ENMD-2076
Fysisk form Solid
CAS 934353-76-1
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H25N7
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.56 mM)
SMIL CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1
Molekylvægt (g/mol) 375.47
Formel vægt 375.47
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.