missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eniluracil, MedChemExpress
Beskrivelse
Eniluracil (5-Ethynyluracil), a uracil analogue and a mechanism-based irreversible inhibitor of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), increases the oral bioavailability of 5-fluorouracil (5-FU) to 100%, facilitating uniform absorption and predictable toxicity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eniluracil |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 59989-18-3 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H4N2O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 5-Ethynyluracil GW776C85 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (306.15 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?