Få mere at vide
Enilconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 18081270
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18081270 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081270 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1228.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Enilconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imazalil
CAS 35554-44-0
Analyt- eller komponentnavne Imazalil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Enilconazole, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(prop-2-enyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Imazalil, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]- (9CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-1H-imidazole, (R,S)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, (RS)-1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Imazalil, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Amolden MP 100, Bromazil, CGA 41333, Clinafarm, Deccosil, Deccozil, Deccozil S 75, FloPro IMZ, Florasan, Freshgard, Fungaflor, Fungazil, Imaverol, Magnate, NuZone, R 23979
InChI formel InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
SMIL Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-prop-2-enoxyethyl]imidazole
Molekylvægt (g/mol) 297.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.0483 g/mol