Få mere at vide
Azpack™ Engraver
Artikelnummer. 12329399
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12329399 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 12329399 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12329399
Mark or decorate metal, stone, plastic, glass, porcelain. Azpack™ Engraver works according to the vibration principle using AC frequency.
  • Intensity can be infinitely adjusted
  • Includes adapter and steel tip.
  • 1.75 metre ext cord.
  • Power supply: 220 V, 50 Hz, 25 Watts
  • Optional tips available separately
Tekniske data
Inkluderer Adapter and steel tip
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 stk.